missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lovibond™ Colorimètre à eau de refroidissement MD 100

Code produit. 17610707
Click to view available options
Résolution:
0,01 A
Conditionnement:
1 kit
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17610707

Marque: Lovibond™ 276240

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Includes

Instrument dans une mallette de transport, 4 piles AA, trois flacons en verre rond (24 mm) avec couvercles, tige d’agitation/broyage, feuille de garantie, certificat (COC), manuel d’instructions

Un colorimètre teste plusieurs paramètres associés à l’eau de refroidissement.

Un photomètre teste plusieurs paramètres associés à l’eau de refroidissement.

  • Idéal pour la surveillance systématique des systèmes sur site
  • Mesure photométrique pour des résultats précis et reproductibles
  • Technologie à bouton-poussoir simple d’utilisation avec guides pas-à-pas
  • Élimine le besoin de 13 pièces d’équipement séparées
  • Sélection de la gamme de réactifs requis pour compléter le kit
  • Combinaison avec des chimies de test de pH, de conductivité et de chute - programme d’analyse complet

Spécifications

  • Optique : LED, filtres d’interférence (IF) et photodétecteur dans une cuve à échantillon transparente.
  • Précision de la longueur d'onde : ±1 nm
  • Précision photométrique : 3 % FS (T = 2° à 25°C)
  • Alimentation électrique : 4 micro-piles (AAA), autonomie d’environ 17 heures ou 5 000 tests
  • Auto - OFF : arrêt automatique
  • Affichage : Écran LCD rétroéclairé (sur simple pression)
  • Stockage : mémoire circulaire interne pour 16 ensembles de données
  • Interfaces : Interface infrarouge pour le transfert de données de test
  • Fonction supplémentaire : horloge et date en temps réel
  • Étalonnage : étalonnage en usine et par l’utilisateur
  • Dimensions (L x l x H) : 155 x 75 x 35mm
  • Poids : unité de base d’environ 260 g

Certifications

Marquage CE

Spécification

Précision 3 % pleine échelle
Étalonnage Oui
Certifications/Conformité CE
Stockage de données Mémoire circulaire interne pour 16 ensembles de données
Affichage LCD rétroéclairé
Dimensions (L x l x H) 155 x 75 x 35 mm
Source lumineuse LED
À utiliser avec (application) Test de plusieurs paramètres associés à l’eau de refroidissement
Hauteur (impériale) 1,3 in
Hauteur (métrique) 35 mm
Comprend Instrument dans une mallette de transport, 4 piles AA, trois flacons en verre rond de 24 mm de diamètre avec couvercles, tige d’agitation/broyage, feuille de garantie, certificat (COC), manuel d’instructions
Longueur (impériale) 6,1 in
Longueur (métrique) 155 mm
Résolution 0,01 A
Plage de températures (métrique) 5°C à 40°C
Poids (impériale) 0,5 lb
Poids (métrique) 260 g
Largeur (impériale) 3 in
Largeur (métrique) 75 mm
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1SET MD100 COOLING WATER PHOTOMETER IN CASE
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 3
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
  • EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P313-Consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
  • P405-Garder sous clef.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: succinic acid, disodium disulphite, propan-2-ol, disodium tetraborate decahydrate, ammonium persulph
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis