Learn More
Lovibond™ Réactifs Powder Pack™ : Fer, total ; TPTZ ; 10 ml
Click to view available options
Plage:
0 à 3mg/L
Conditionnement:
1000 pièces
Description
- Il vous suffit de déchirer le Powder Pack et de verser le réactif dans l’échantillon
- Leur grande conception facilite leur manipulation
- L’encoche “facile à ouvrir” facilite l’ouverture de l’emballage
- Crée facilement un “V” pour permettre à l’utilisateur de verser le réactif dans l’échantillon
- Le bord biseauté empêche le réactif de se coincer dans les coins
Analyse de l’eau potable et des eaux usées du réseau municipal, analyse des contrôles des processus et des eaux usées industrielles, analyse des eaux environnementales
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EPA américaine |
| Composition | 30 à 40 % de dithionite de sodium, 20 à 30 % de disulfite de disodium, 30 à 40 % de thiosulfate de sodium, 1, 1 à 5 % de monochlorhydrate de 10-phénanthroline monohydraté, 1 à 10 % de citrate de sodium dihydraté tribasique |
| Volume (métrique) | 10 mL |
| À utiliser avec (application) | Analyse de l’eau potable et des eaux usées du réseau municipal, analyse des contrôles des processus et des eaux usées industrielles, analyse des eaux environnementales |
| À utiliser avec (équipement) | Colorimètre de fer, colorimètre, spectrophotomètre |
| Plage | 0 à 3mg/L |
| Méthode de test | 1,10-Phénanthroline |
| Type | Réactif de fer ferro |
| Volume (impérial) | 0,33 oz. |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- X1000 REACTIF poudre VARIO FER 10ML
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
- EUH208-Contient . Peut produire une réaction allergique.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: sodium dithionite, disodium disulphate,sodium carbonate, 1,10-phenanthroline, methenamine