Learn More
Lovibond™ Powder Packs™ pour chlore libre
Click to view available options
Quantité:
100/paquet
1000/boîte
Plage:
0 à 2 mg/l
0 à 3,5mg/L
0 à 5 mg/l
Volume (impérial):
0,16 oz.
0,33 oz.
0,84 oz.
Volume (métrique):
5 mL
10 mL
25 mL
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
Description
Réactif DPD en doses unitaires prémesurées pour tester la qualité de l’eau
- À utiliser dans les colorimètres SC450™ et les kits d’analyse d’eau Aqua Comparator™
- Également compatible avec les instruments et les kits de tests Hach™
- Les sachets en feuille d’aluminium scellés faciles à ouvrir éliminent le risque de contamination croisée
- Disponibles pour les tailles d’échantillons de 5, 10 et 25 ml
- Durée de conservation étendue jusqu’à 5 ans
Analyse de l’eau potable et des eaux usées du réseau municipal, analyse des contrôles des processus et des eaux usées industrielles, analyse des eaux environnementales
Compliance
Méthode DPD acceptée par l’EPA américaine
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EPA américaine |
| Volume (métrique) | 5 mL |
| Format | Poudre |
| À utiliser avec (application) | Analyse de l’eau potable et des eaux usées du réseau municipal, analyse des contrôles des processus et des eaux usées industrielles, analyse des eaux environnementales |
| À utiliser avec (équipement) | Colorimètre SC450 et kits d’analyse d’eau Aqua Comparatortrade;, instruments et kits de tests Hachtrade;, spectrophotomètre |
| Quantité | 100/paquet |
| Plage | 0 à 3,5mg/L |
| Type | Réactif DPD pour la détermination du chlore libre |
| Volume (impérial) | 0,16 oz. |