Learn More
Lovibond™ Powder Packs™ for Free Chlorine
Marque:  Lovibond™ 530110
Code produit. 11799019
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Réactif pour l'analyse de l'eau pour AL250
• Compatible avec les plus grandes marques de photomètre: HACH, TINTOMETER, AQUALYTIC
• Réactif en poudre, mise en solution rapide
• Date de péremption 5 ans
• Sachet prédosé, aucune erreur de dosage possible pour un test toujours précis et fiable
• Emballage aluminium opaque et étanche préservant la poudre de la lumière et de l'air dans toutes les conditions
• Marquage individuel du n° de lot et de la date de péremption sur chaque sachet
• Réactifs Vario