Learn More
Lovibond™ Ensemble de réactifs pour azote total, pour essais de tubes, plage de mesure faible
Code produit. 15268093
Click to view available options
Plage:
0 à 25mg/L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15268093
Marque: Lovibond™ 535550
Includes
Réactif de N persulfate total, réactif d’azote total A, réactif d’azote total B, tubes d’hydroxyde d’azote total LR, tubes d’acide d’azote total LR/HR, 100 ml d’eau déionisée
Réactif en doses unitaires prémesurées pour tester la qualité de l’eau
  • Offre les mêmes étalons de qualité que les réactifs en comprimés
  • Les propriétés chimiques sont adaptées à une utilisation avec les colorimètres, les spectrophotomètres et les kits de test Orbeco-Hellige and Hach™
  • Il vous suffit de déchirer le Powder Pack et de verser le réactif dans l’échantillon
  • Leur grande conception facilite leur manipulation
  • L’encoche “facile à ouvrir” facilite l’ouverture de l’emballage
  • Crée facilement un “V” pour permettre à l’utilisateur de verser le réactif dans l’échantillon
  • Le bord biseauté empêche le réactif de se coincer dans les coins
Analyse de l’eau potable et des eaux usées du réseau municipal, analyse des contrôles des processus et des eaux usées industrielles, analyse des eaux environnementales
Spécification
À utiliser avec (application) Analyse de l’eau potable et des eaux usées du réseau municipal, analyse des contrôles des processus et des eaux usées industrielles, analyse des eaux environnementales
À utiliser avec (équipement) Kits de tests Hachtrade; et kits de tests d’autres fabricants, colorimètres et spectrophotomètres, réacteur
Comprend Réactif de persulfate N total (50/boîte), réactif d’azote total A (50/boîte), réactif d’azote total B (50/boîte), tubes d’hydroxyde d’azote total LR 50 ct., tubes d’acide d’azote total LR/HR 50 ct., 100 ml d’eau déionisée
Nbre de tests 25
Plage 0 à 25mg/L
Méthode de test Digestion au persulfate
Type Ensemble de réactif d’azote total gamme basse
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • vario total nitrogen LR set
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Matière solide oxydante Catégorie 3
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: disodium disulphite,disodium 4,5-dihydroxynapthalene-2,7-disulphonate, quartz