Learn More
SPEX™ Microbilles de broyage en silice à faible liaison
Code produit. 15300432 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Type de produit:
Microbilles de 400 μm
Microbilles de 800 μm
Conditionnement:
200g
Code produit. 15300432
Marque: SPEX™ 2167
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Les microbilles de broyage en silice à faible liaison SPEX™ sont des microbilles de broyage en silice lavées à l’acide qui sont traitées chimiquement pour empêcher les échantillons de se lier à la plaque de microtitration.
  • Utilisées pour la lyse d’échantillons dilués de cellules dans le Geno/Grinder
  • Traitées pour éliminer les particules fines et les contaminants
  • Enduites pour réduire la liaison non spécifique des acides nucléiques et des protéines
  • Taille approximative des billes : 400 μm et 800 μm
  • Compatibles avec toutes les plaques de microtitration SPEX™ SamplePrep et tous les kits de flacons
Spécification
Type de produit Microbilles de 400 μm
Matériau Silice
Quantité d’emballage Flacon de 200 g