Learn More
Cole-Parmer™ Sachets en polyéthylène basse densité
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
127 x 76mm
178 x 127mm
229 x 152mm
254 x 203 mm
305 x 254mm
457 x 152mm
457 x 305mm
Conditionnement:
1 pièce
1000 pièces
500 pièces
Description
- Scellez avec une thermoscelleuse ou des attaches pour sachets
- Parfaits pour un stockage général en laboratoire
- Disponibles en plusieurs tailles et épaisseurs
Spécification
Spécification
| Description | Sachet à faible densité |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Polyéthylène |
| Quantité | 1 000/paquet |
| Épaisseur (impériale) | 2 mil |
| Dimensions (L x l) | 178 x 127mm |
| Longueur (métrique) | 178 mm |
| Largeur (métrique) | 127 mm |