Learn More
Greiner Bio-One Pipettes de sérum en polyéthylène basse densité
GREENER_CHOICE
Code produit. 10619211
Click to view available options
Stérilité:
Stérile
Type d’emballage:
25/sachet
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 10619211
Marque: Greiner Bio-One 612362
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les pipettes de sérum Greiner Bio-One conviennent parfaitement au transfert rapide de liquides.
  • Avec graduation
  • Matériau : Polyéthylène basse densité
  • Transfert Rapide de liquides
  • Exclusivement destinés à un usage unique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau PEBD
Stérilité Stérile
À utiliser avec (application) Transfert rapide de liquides
Graduée Oui
Quantité 1000/boîte
Type d’emballage 25/sachet
Volume (métrique) 2,5 ml
Longueur (métrique) 153 mm
Type Pipette de sérum