Learn More
BRAND™ Bécher en verre de forme basse
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
50 ml
Conditionnement:
10 pièces
Description
- DIN EN ISO 3819
- Avec un bec verseur
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 5 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Comprend | Bec verseur |
| Type | Forme basse |
| Graduated | Non |