Learn More
Witeg™ Béchers en verre de forme basse avec bec verseur
Code produit. 13497537
Click to view available options
Capacité (métrique):
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
5 000 ml
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 13497537
Marque: Witeg™ 5 500 150 S
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Avec graduations pour une distribution et un remplissage précis et exacts.
  • Large gamme de capacités disponibles
  • Conformes à la norme ISO 3819
  • En verre borosilicaté 3.3 DURAN™
  • Avec bec verseur pour faciliter le versement
Spécification
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 60 mm
Capacité (métrique) 150 ml
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 80 mm
Comprend Bec verseur
Type Bécher
Graduated Oui
Certifications/Conformité ISO 3819
Modèle Forme basse