Learn More
BRAND™ Éprouvette graduée de forme basse
Code produit. 10749674 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
500 ml
Conditionnement:
10 pièces
5 pièces
Code produit. 10749674
Marque: BRAND™ 41620
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Éprouvette graduée de forme basse conçue pour une clarté et une visibilité élevées.
  • Transparente, haute clarté
  • Étalonné pour son volume contenu (TC, In)
  • L’exposition à une température maximale de 80°C n’entraînera pas de dépassement permanent des limites d’erreur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 25 ml
Matériau Polypropylène
Description de l’article Forme basse
Balance Ciselé
Graduations 0,5 ml
Limite d’erreur 0,5 ml
Température max. 80deg;C