Learn More
Porcelaines Avignon™ Creusets en porcelaine de forme basse
Code produit. p-8000832
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 ml
6mL
14mL
25mL
40mL
80mL
130mL
250mL
Conditionnement:
6 pièces
Code produit. 11748473
Marque: Porcelaines Avignon™ 11306
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Chauffez et refroidissez les substances en laboratoire à l’aide des creusets en porcelaine de forme basse Porcelaines Avignon™. Ils sont disponibles en différentes capacités.
  • Parois basses
  • Résistent à des températures élevées et à des changements de température rapides
  • Porcelaine
Spécification
Matériau Porcelaine
Finition Vitré
Capacité (métrique) 40mL
Diamètre (métrique) externe 55mm
Hauteur (métrique) 36mm
Product Type Creuset