Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons de pesée de forme basse
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
30 mL
45 ml
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
Description
- Bouchon ou bouchon NS interchangeables
- Dimension (mm) et capacité (ml) fusionnées
- Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 15 ml |
| Forme | Faible |
| Nb par paquet | 1/boîte |
| Hauteur (métrique) | 30 mm |
| Type de produit | Flacon de pesée |
| Diamètre (métrique) | 35mm |
| Type de bouchon | Couvercle à bouton |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction