Learn More
SI Analytics™ Électrode combinée pH à faible entretien avec tête de vis d’obturation
Tous les produits SI Analytics Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
120 mm
225 mm
320 mm
425 mm
Jonction:
Diaphragme annulaire KPG
Membrane en céramique
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Électrodes haut de gamme éprouvées pour des tâches de mesure exigeantes
- Système de référence Silamid™ pour une acquisition rapide et stable des valeurs mesurées et pour une durée de vie plus longue des électrodes
- La plus grande polyvalence des électrodes de pH est obtenue grâce à une grande sélection de jonctions, de types et de formes de verre de la membrane, de longueurs et de diamètres de tige, de joints rodés, de connexions de fiche et de capteurs de température intégrés
- Chaque électrode combinée de pH est fournie avec un numéro de série individuel et un certificat de qualité
Spécification
Spécification
| Types de connecteurs | Tête de bouchon à vis |
| Jonction | Membrane en céramique |
| Matériau | Verre en L |
| Plage de pH | 2 à 12 |
| Type | Électrode combinée de pH nécessitant peu d’entretien |
| Référence interne | Silamid™ |
| Membrane | Sphere |
| Modèle | L 7781 Hd |
| Gamme de température (métrique) | -5°C à +80°C |
| Longueur (métrique) | 120 mm |
| Afficher plus |