Learn More
SI Analytics™ Électrode combinée pH à faible entretien avec tête de vis d’obturation
Tous les produits SI Analytics Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
120 mm
225 mm
320 mm
425 mm
Jonction:
Diaphragme annulaire KPG
Membrane en céramique
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Électrode de pH combinée, type H8281HD, longueur de 120 mm, D = 12 mm, 0... + 100°C
- Électrode combinée pH à faible entretien avec tête de vis d’obturation
- Faible entretien, tige en verre, jonction à vide annulaire KPG
- Électrolyte Referid™, système de référence Silamid™, membrane bombée, verre H, tête de fiche, longueur 120 mm, diamètre de 12 mm, 0...+100°C, pH 2...13
Spécification
Spécification
| Types de connecteurs | Tête de bouchon à vis |
| Jonction | Diaphragme annulaire KPG |
| Matériau | Verre H |
| Plage de pH | 2 à 13 |
| Type | Électrode combinée de pH nécessitant peu d’entretien |
| Référence interne | Silamid™ |
| Membrane | Bombé |
| Modèle | H 8281 Hd |
| Gamme de température (métrique) | 0°C à 100°C |
| Longueur (métrique) | 120 mm |
| Afficher plus |