Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons de pesée de forme basse
Code produit. p-8006055
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
15 ml
45 ml
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
Code produit. 11758104
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 05565334
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Verre à pesée à couvercle coiffant
• Couvercle coiffant
• Verre à pesée Duran™ avec couvercle rodé et zone de marquage
• Verre à pesée forme basse
• Forme basse
• Inclus avec couvercle rodé coiffant.
Spécification
Capacité (métrique) 10 ml
Comprend Bouchon NS interchangeable, étiquette de marquage
Quantité 6Pack
Numéro de bouchon NS 34/12
Gamme de produits Flacon
Type de produit Flacon de pesée