Learn More
Fisherbrand™ Rack de stockage à 96 puits PCR™ basse température
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Assortiment
Bleu
Vert
Violet
Conditionnement:
5 pièces
Spécification
Spécification
| Code-barres | Alphanumérique |
| Format | Étalon |
| Couvercle | Avec couvercle |
| Array | 8 x 12 |
| Couleur | Vert |
| Type de produit | PCR Rack |
| Matériau | Plastique ABS |
| Nbre de puits | 96 |
| Stérilité | Non stérile |
| Type de puits | Round, Round Bottom (U-well) |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction