Learn More
Norme de viscosité à basse température, Paragon Scientific™
Product Code. 15568874
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Viscosité:
151 216,0 mPa.s (-40°C)
172 195 mPa.s (-13°C)
5 989,0 mPa.s (-40°C)
757,0 mPa.s (-40°C)
missing translation for 'unitSize':
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Viscosité missing translation for 'unitSize'
15568874 151 216,0 mPa.s (-40°C) 500mL
15886461 757,0 mPa.s (-40°C) 500mL
15781928 5 989,0 mPa.s (-40°C) 500mL
15578874 172 195 mPa.s (-13°C) 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15568874 missing translation for 'mfr' Paragon Scientific missing translation for 'supplierNo' N120B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.00€
    87.63€ / 500mL
    Économisez 31.37€
    26% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Parangon ISO 17025 / ISO Les étalons de viscosité certifiés 17034 à basse température sont destinés à l'étalonnage et à la vérification des viscosimètres capillaires en verre et autres équipements de mesure de viscosité où la température de fonctionnement est contrôlée avec précision.
  • Certifié conforme aux normes ISO17025 et ISO17034 dans le cadre de notre accréditation UKAS
  • Boîte standard, taille500 ml
  • Traçabilité totale selon les normes nationales
  • Garantit une conformité totale au protocole de méthode d'essai ASTM et IP
  • Emballage de sécurité inviolable
  • Durée de conservation 2 ans
  • Fabriqué au Royaume-Uni
  • Specifications
    Nom chimique ou matériau N120B
    Viscosité 151 216,0 mPa.s (-40°C)
    Certifications/Conformité ISO 17025, UKAS ISO 17034
    Quantité 500 mL
    Valeurs nominales citées