Learn More
Norme de viscosité à basse température, Paragon Scientific™
Code produit 15578874
Change view
Click to view available options
Viscosité:
151 216,0 mPa.s (-40°C)
172 195 mPa.s (-13°C)
5 989,0 mPa.s (-40°C)
757,0 mPa.s (-40°C)
Conditionnement:
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Viscosité unitSize
15578874 172 195 mPa.s (-13°C) 500mL
15886461 757,0 mPa.s (-40°C) 500mL
15781928 5 989,0 mPa.s (-40°C) 500mL
15568874 151 216,0 mPa.s (-40°C) 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15578874 Fournisseur Paragon Scientific Code fournisseur N1400B
Parangon ISO 17025 / ISO Les étalons de viscosité certifiés 17034 à basse température sont destinés à l'étalonnage et à la vérification des viscosimètres capillaires en verre et autres équipements de mesure de viscosité où la température de fonctionnement est contrôlée avec précision.
  • Certifié conforme aux normes ISO17025 et ISO17034 dans le cadre de notre accréditation UKAS
  • Boîte standard, taille500 ml
  • Traçabilité totale selon les normes nationales
  • Garantit une conformité totale au protocole de méthode d'essai ASTM et IP
  • Emballage de sécurité inviolable
  • Durée de conservation 2 ans
  • Fabriqué au Royaume-Uni
  • Spécification
    Nom chimique ou matériau N1400B
    Viscosité 172 195 mPa.s (-13°C)
    Certifications/Conformité ISO 17025, UKAS ISO 17034
    Quantité 500 mL
    Valeurs nominales citées