Learn More
Miele Professional™ Panier inférieur
Code produit. 10224061 Tous les produits Miele Produits
Change view
Click to view available options
:
Dimensions (P x L x H) : 475 x 231 x 250 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit.
10224061 Dimensions (P x L x H) : 475 x 231 x 250 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit. 10224061 Fournisseur Miele Professional™ Code fournisseur 6439170
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Panier inférieur U 175/1 pour un chargement optimal de la verrerie à col étroit
  • Équipés de 33 buses d’injecteur
  • Dégagement vertical : 170 mm
  • Convient uniquement pour une utilisation avec des paniers supérieurs O 175/O 187/O 184
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Panier inférieur / unité d’injecteur mobile
Modèle U 175/1
À utiliser avec (équipement) Models: G 7804, G 7883, G7893, G7883CD, PG 8535 and PG 8536, 33 des verreries à col étroit
Profondeur (métrique) 475 mm
Hauteur (métrique) 250 mm
Largeur (métrique) 231 mm
Quantité 1 de chaque