Learn More
Buerkle™ Câble de descente pour flacons de trempage Buerkle™
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 m
100 m
25 m
50 m
Matériau:
Acier inoxydable
Acier inoxydable (V2A)
Cuivre
Polypropylène
Diamètre (métrique) externe:
1,25 mm
2 mm
2,3 mm
4,5 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Bonne résistance chimique
- Pour flacons de trempage et cylindres d’immersion, correspondant à des bobines de tambour à fonctionnement manuel de matériaux divers.
- Charge de traction max. jusqu’à 10 kg
Spécification
Spécification
| Type de produit | Câble de descente |
| Matériau | Polypropylène |
| Couleur | Rouge |
| À utiliser avec (application) | Flacons de trempage et éprouvettes d’immersion, bobines à fonctionnement manuel |
| Diamètre (métrique) externe | 2 mm |
| Longueur (métrique) | 50 m |