Learn More
Buerkle™ Câble de descente pour flacons de trempage Buerkle™
Code produit. p-8002321 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 m
100 m
25 m
50 m
Matériau:
Acier inoxydable
Acier inoxydable (V2A)
Cuivre
Polypropylène
Diamètre (métrique) externe:
1,25 mm
2 mm
2,3 mm
4,5 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11882663
Marque: Buerkle™ 53090410
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Câble de descente Buerkle™ pour flacons de trempage et cylindres d’immersion, correspondant à des bobines de tambour à fonctionnement manuel fabriquées à partir de matériaux divers.
  • Bonne résistance chimique
  • Pour flacons de trempage et cylindres d’immersion, correspondant à des bobines de tambour à fonctionnement manuel de matériaux divers.
  • Charge de traction max. jusqu’à 10 kg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Câble de descente
Matériau Cuivre
À utiliser avec (application) Échantillonneurs à trempage et éprouvettes d’immersion
Diamètre (métrique) externe 4,5 mm
Longueur (métrique) 10 m