Learn More
Loxapine, LoGiCal
Code produit 30459736
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30459736 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30459736 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0629.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Loxapine
CAS 10-2-1977
Noms d’analytes ou de composants Loxapine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C18 H18 Cl N3 O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Dibenz[b,f][1,4]oxazepine, 2-chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-, 2-Chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)dibenz[b,f][1,4]oxazepine, 2-Chloro-11-(4-methylpiperazino)dibenz[b,f][1,4]oxazepine, CL 62362, Cloxazepine, HF 3170, LW 3170, Loxapin, Loxapine, Loxitane IM, Oxilapine, S 805, SUM 3170
Formule InChI InChI=1S/C18H18ClN3O/c1-21-8-10-22(11-9-21)18-14-12-13(19)6-7-16(14)23-17-5-3-2-4-15(17)20-18/h2-7,12H,8-11H2,1H3
Type de solution Purs, non dilués
SMILES CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Oc4ccc(Cl)cc24
Nom IUPAC 8-chloro-6-(4-méthylpipérazin-1-yl)benzo[b][1,4]benzoxazépine
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 327.81
Quantité 5 mg
Poids de la formule 327,1138 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.