Learn More
Loxoprofène sodique, Mikromol™
Code produit 18002830
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18002830 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18002830 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3940.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Loxoprofène Sodium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau rac-Loxoprofen sodium salt
CAS 80382-23-6
Noms d’analytes ou de composants rac-Loxoprofen sodium salt
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C15 H17 O3 . Na
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme α-Methyl-4-[(2-oxocyclopentyl)methyl]benzeneacetic Acid Sodium Salt, CS 600, Loxonin, Sodium 2-[4-[(2-Oxocyclopentyl)methyl]phenyl]propionate, Sodium Loxoprofen
Formule InChI InChI=1S/C15H18O3.Na/c1-10(15(17)18)12-7-5-11(6-8-12)9-13-3-2-4-14(13)16;/h5-8,10,13H,2-4,9H2,1H3,(H,17,18);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].CC(C(=O)[O-])c1ccc(CC2CCCC2=O)cc1
Nom IUPAC 2-[4-[(2-oxociclopentil)metil]fenil]propanoato de sodio
Poids moléculaire (g/mol) 268.28
Quantité 250 mg
Poids de la formule 268,1075 g/mol