Learn More
Thermo Scientific™ Agitateur à vortex LP
Code produit. 15288834 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Type de bouchon:
Prise US
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Type de bouchon unitSize
15288834 Prise US 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit. 15288834 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 88880017
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Choisissez entre une agitation continue ou une agitation par impulsions des échantillons grâce à notre agitateur à vortex à profil bas.
Choisissez de mélanger en continu ou d’agiter par impulsions des échantillons avec le mélangeur Thermo Scientific™ LP Vortex.
  • Conception compacte à faible encombrement
  • Fonctions en continu ou à impulsion
  • Contrôle de la vitesse : 0 à 3000 tr/min
  • Fonctions de sécurité intégrées relatives à une surcharge de courant
Informations de commande :
Large gamme d’accessoires en option pour s’adapter aux différents types de récipients
Garantie : 2 ans
Garantie
garantie 2 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse de rotation 0 à 3 000 tr/min
Alimentation électrique 100/240 V, 50/60 Hz
Tension 100/240 V
Type de produit Mixer
Certifications/Conformité CE
Type de bouchon Prise US
Fréquence 50/60 Hz
Matériau Rubber Platform
Dimensions (L x l x H) 8.3 x 6.1 x 3.3 in. (210 x 154 x 83 mm)
Hauteur (impériale) 3.3 in.
Hauteur (métrique) 83 mm
Longueur (impériale) 8.3 in.
Longueur (métrique) 210 mm
Largeur (impériale) 6.1 in.
Largeur (métrique) 154 mm
Poids à l’expédition (impériale) 6.8 lb.
Poids à l’expédition (métrique) 3.1 kg
Modèle LP Vortex Mixer
Modes de fonctionnement Continuous, Touch
Garantie et services 2 ans
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.