Description
Choisissez de mélanger en continu ou d’agiter par impulsions des échantillons avec le mélangeur Thermo Scientific™ LP Vortex.
- Conception compacte à faible encombrement
- Fonctions en continu ou à impulsion
- Contrôle de la vitesse : 0 à 3000 tr/min
- Fonctions de sécurité intégrées relatives à une surcharge de courant
Large gamme d’accessoires en option pour s’adapter aux différents types de récipients
Garantie : 2 ans
Garantie
garantie 2 ans
Spécification
Spécification
| Vitesse de rotation | 0 à 3 000 tr/min |
| Alimentation électrique | 100/240 V, 50/60 Hz |
| Tension | 100/240 V |
| Type de produit | Mixer |
| Certifications/Conformité | CE |
| Type de bouchon | Prise US |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Matériau | Rubber Platform |
| Dimensions (L x l x H) | 8.3 x 6.1 x 3.3 in. (210 x 154 x 83 mm) |
| Hauteur (impériale) | 3.3 in. |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.