Learn More
Buerkle™ Pissettes de sécurité en PEBD avec valve d’évacuation étanche
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Chemical Label:
Acétone
Eau distillée
Isopropanol
Méthanol
Non marqué
Éthanol
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Remplissage en toute sécurité grâce au diamètre de col large de 39 mm
- Impression permanente selon le SGH avec le nom de la substance en allemand, anglais, français et espagnol, pictogrammes du SGH et numéro CAS
- Transparentes jaunes en PEBD avec protection légère
- Contiennent 500 ml
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 500 mL |
| Couleur | Transparent Yellow |
| Matériau | LDPE |
| Couleur de bouchon | Red |
| Closure Included | Oui |
| Type de produit | Safety Wash Bottle |
| Chemical Label | Isopropanol |
| Type de bouchon | Screw Cap |