Learn More
Buerkle™ Pissettes de sécurité en PEBD avec valve d’évacuation étanche
Tous les produits Bürkle ProduitsDescription
- Remplissage en toute sécurité grâce au diamètre de col large de 39 mm
- Impression permanente selon le SGH avec le nom de la substance en allemand, anglais, français et espagnol, pictogrammes du SGH et numéro CAS
- Transparentes jaunes en PEBD avec protection légère
- Contiennent 500 ml
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| Couleur | Jaune transparent |
| Matériau | PEBD |
| Couleur de bouchon | Rouge |
| Closure Included | Oui |
| Type de produit | Pissette de sécurité |
| Chemical Label | Acétone |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |