Learn More
Fisherbrand™ Brûleur Teclu avec connexion NF, ouverture de 13 mm
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Type de gaz:
Butane, propane, LPG, LPG, Propane
Gaz naturel / méthane, Natural Gas
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Type de produit | Brûleur Teclu |
| Type de gaz | Butane, propane, LPG, LPG, Propane |
| Diamètre (métrique) | 13 mm |
| À utiliser avec (application) | Verrerie et soudure |
| Hauteur (métrique) | 150 mm |
| Comprend | Connecteur NF de vissage G 0,5 po |
| Nb par paquet | 1 de chaque |