Learn More
Novus Biologicals™ LPS from E. Coli, TLR4 ligand
Code produit 18656528 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18656528 1 mg 1mg
18604030 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27950
Code produit 18656528 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NBP2252951.0mg
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    280.00€
    264.60€ / 1mg
    Économisez 15.40€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27950
Applications: Functional
Lipopolysaccharides (LPSs) are characteristic components of the cell wall of Gram-negative bacteria. LPS and its lipid A moiety stimulate cells of the innate immune system by the Toll-like receptor 4 (TLR4), a member of the Toll-like receptor protein family, which recognizes common pathogen-associated molecular-patterns (PAMPs). Use in functional reported in scientific literature (PMID 26121241).
Lipopolysaccharides from Escherichia coli 0111:B4 Gamma-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture Dilution: Functional Purity: for ion exchange chromatography Reconstitute with 1 ml sterile balanced salt solution or tissue culture medium to the vial (1 mg) and gently swirl until the powder dissolves. Reconstituted product may be further diluted to desired working concentrations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration LYOPH
Contenu et stockage Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Quantité 1 mg
À utiliser avec (application) Lipopolysaccharides (LPSs) are characteristic components of the cell wall of Gram-negative bacteria. LPS and its lipid A moiety stimulate cells of the innate immune system by the Toll-like receptor 4 (TLR4), a member of the Toll-like receptor protein family, which recognizes common pathogen-associated molecular-patterns (PAMPs). Use in functional reported in scientific literature (PMID 26121241).
Cible LPS from E. Coli, TLR4 Ligand
Usage exclusivement réservé à la recherche