Learn More
IKA™ Pack LR1000 Basic
GREENER_CHOICE
Code produit. 16248291 Tous les produits IKA Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
Prise EU
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16248291
Marque: IKA™ 0008040100
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Réacteur de laboratoire modulaire et économique utilisé pour optimiser les processus de réaction chimique, mélanger, disperser et homogénéiser à l’échelle du laboratoire, en particulier dans l’industrie cosmétique et pharmaceutique. Spécialement conçus pour les contraintes spécifiques des applications qui définissent les industries cosmétiques et pharmaceutiques.
  • La température de la source de chaleur, située au fond du récipient, est contrôlée pour atteindre la température définie dans le milieu.
  • Affichage numérique pour le suivi de la vitesse et de la température
  • Évolutif pour une utilisation avec ULTRA-TURRAX™ T 25 numérique (accessoire)
  • Raccords à joint standard sur le couvercle : 1 x NS 29, 3 x NS 14 pour l’adaptation flexible d’autres équipements
  • Vanne de vide incluse dans la livraison
  • Agitateur à ancre avec racleurs en PTFE disponibles (Accessoire)
  • Connexions pour raccorder une source de refroidissement à l’arrière de l’unité
  • Circuit de sécurité à réglage manuel
  • Arrêt de sécurité intégré lorsque le récipient ou le couvercle est retiré de la base
  • Un capteur de température PT 100.30 et le réceptacle correspondant LR 1000.61 pour le couvercle sont tous deux inclus dans ce pack.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 1000 ml
Température max. (métrique) 120deg;C
Matériau AISI 316 L, 1.4571, verre borosilicaté 3.3, PTFE, PEEK, FKM
Type de bouchon Prise EU
Comprend LR 1000 basic, Raccords à joint standard sur le couvercle 1 x NS 29,, 3 x NS 14 pour l’adaptation flexible d’autres équipements, Valve, carbon dioxide (C02)