Learn More
IKA™ Pack LR1000 Basic
Tous les produits IKA Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
Prise EU
Conditionnement:
1 pièce
Description
- La température de la source de chaleur, située au fond du récipient, est contrôlée pour atteindre la température définie dans le milieu.
- Affichage numérique pour le suivi de la vitesse et de la température
- Évolutif pour une utilisation avec ULTRA-TURRAX™ T 25 numérique (accessoire)
- Raccords à joint standard sur le couvercle : 1 x NS 29, 3 x NS 14 pour l’adaptation flexible d’autres équipements
- Vanne de vide incluse dans la livraison
- Agitateur à ancre avec racleurs en PTFE disponibles (Accessoire)
- Connexions pour raccorder une source de refroidissement à l’arrière de l’unité
- Circuit de sécurité à réglage manuel
- Arrêt de sécurité intégré lorsque le récipient ou le couvercle est retiré de la base
- Un capteur de température PT 100.30 et le réceptacle correspondant LR 1000.61 pour le couvercle sont tous deux inclus dans ce pack.
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 1000 ml |
| Température max. (métrique) | 120deg;C |
| Matériau | AISI 316 L, 1.4571, verre borosilicaté 3.3, PTFE, PEEK, FKM |
| Type de bouchon | Prise EU |
| Comprend | LR 1000 basic, Raccords à joint standard sur le couvercle 1 x NS 29,, 3 x NS 14 pour l’adaptation flexible d’autres équipements, Valve, carbon dioxide (C02) |