Learn More
Novus Biologicals™ LRIF1 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Tous les produits Bio Techne ProduitsSpécification
Spécification
| Quantité | 0,1 ml |
| Contenu et stockage | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Cible | LRIF1 |
| Synonyme | ligand-dependent nuclear receptor-interacting factor 1, RP11-96K19.1, C1orf103, ligand dependent nuclear receptor interacting factor 1, RIF1 |
| Symbole de gène(s) | LRIF1 |