Learn More
Isofield™ Gants de salle blanche en latex non stériles LS300 - ISO Compatible avec les classes 4 et 5
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 30178878
Change view
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grande
XL
2XL
Conditionnement:
1000 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
30178878 2XL 1000 pièces
30178860 Standard 1000 pièces
30178876 Moyen 1000 pièces
30178821 Grande 1000 pièces
30178834 XL 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30178878 Fournisseur Isofield™ Code fournisseur 10230XXL
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Idéal pour ISO Salles blanches de classe 4 et supérieures. Le gant en latex ultra propre est lavé trois fois à l'eau déminéralisée et sa surface est suffisamment lisse pour être enfilé deux fois. Chaque lot de LS300 est testé pour les endotoxines et présente de très faibles niveaux de protéines détectables.
  • Gants de salle blanche en latex non stériles
  • 300 mm (12 in) longueur du poignet
  • Ambidextres
  • Couleur naturelle
  • Paume et doigts texturés
  • Manchette à bord roulé
  • Faibles niveaux d’endotoxines
  • Taux de protéines inférieur à 50 μg/g
  • Double gantage
  • Sachets d'encre résistants à l'IPA
  • Niveau de qualité acceptable (AQL) 1,5
  • Faible nombre de particules ≥ 0,5 μm (comptes/cm² )< 1200
  • Protection contre les projections chimiques de type B (K, P, T)
Conformité technique et documentaire
  • Certificat d'authenticité (COA), certificat de conformité (COC), disponibles en téléchargement en ligne
  • Le code QR sur les cartons permet une récupération immédiate des documents.
  • innocuité chimique EN ISO 21420:2020
  • Taille et dextérité EN ISO 21420:2020 et EN ISO 374-2:2019
  • Fuite d'air et fuite d'eau EN ISO 374-2:2019
  • Dégradation chimique EN ISO 374-4:2019
  • Perméation chimique EN 16523-1:2015+A1:2018
  • Pénétration virale EN 16604:2004
  • Test d'endotoxines EN 455-3
  • Test de validation de stérilité EN ISO 11137 Partie 2 : 2015
  • Certificat de type UE EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
  • Conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables de l'annexe II du règlement (UE) 2016/425 relatif aux EPI, en tant que produit de catégorie III
  • Certificat de type UKCA EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
  • Conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables du règlement relatif aux EPI (2016/425), tel qu'il a été transposé en droit britannique et modifié en tant que produit de catégorie III
Spécification
Chlorinated Oui
Cleanroom Class Classe 100 (ISO 5)
Accelerator Free Non
AQL 1.5
Couleur Naturel
Jetable Usage unique
Finition externe Entièrement texturés
Finger Thickness (English) 7,48 mil
Finger Thickness (Metric) 0.19 mm
Hand Ambidextres
Latex Free Non
Matériau Latex
Palm Thickness (English) 6,29 ml
Palm Thickness (Metric) 0.16 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants pour salle blanche
Dimensions 2XL
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 4,33 ml
Épaisseur (métrique) 0.10 mm
Type d’emballage Bolsas para salas blancas
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 300 mm