Learn More
Corning™ Incubateur à agitation de paillasse LSE™ avec plateforme
Code produit. p-6768058 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Alimentation électrique:
230 V, 50/60 Hz, prise UE
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16299601
Marque: Corning™ 6791
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Software package, which provides option of saving data to external computer or monitoring rpm and temperature throughout runs
L’agitateur incubateur de paillasse Corning a un point de pivotement bas qui offre un encombrement réduit pour s’adapter à la paillasse de laboratoire et sous les étagères.
  • Uniformité de la température
  • Grande zone de visualisation pour la surveillance non perturbée des échantillons
  • Large plage de températures
  • Options d’étagères multiples
  • Mécanisme d’agitation avec contrôle de précision
  • La capacité maximale est de 4 flacons de 1 L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Orbite 19 mm
Vitesse de rotation 20 à 300 tr/min
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz, prise UE
Plage de températures (métrique) Température ambiante 5°C à 70°C
Capacité 4 flacons de 1 L
Type de produit Incubateur
Précision de la température Température : ±0,5°C
Profondeur (impériale) 20,8 in
Profondeur (métrique) 53 cm
Dimensions (L x l) de la plateforme 30 x 30 cm (11,8 x 11,8 in)
Hauteur (impériale) 15,7 in
Hauteur (métrique) 40 cm
Largeur (métrique) 37 cm
Poids (impériale) 43 lb
Poids (métrique) 19,5 kg
Modèle Paillasse
Plage de durée 1 min à 99 h, en continu
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato