Learn More
Corning™ Élément chauffant pour bain sec numérique LSE™
Code produit. 16824651 Tous les produits Corning Produits
Change view
Click to view available options
Nbre de blocs:
1
2
Tension:
230 V
230 V
Type de bouchon:
EU
Royaume-Uni
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Nbre de blocs Tension Type de bouchon unitSize
16824651 1 230 V Royaume-Uni -
15795893 1 230 V EU 1 pièce
15703732 2 230 V EU 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16824651 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 6877SB
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Couvercle du bloc
Les éléments chauffants pour bain sec numérique Corning™ LSE™ sont disponibles dans des configurations à un, deux et quatre blocs et offrent une large plage de températures pouvant atteindre 150°C, ce qui les rend utiles pour de nombreuses applications biologiques moléculaires, histologiques, cliniques, environnementales et industrielles.
The Corning Digital Dry Bath Heaters are available in single, dual, and four block configurations and provide a broad temperature range up to 150°C, which makes them useful for a variety of applications in molecular biology, histology, clinical, environmental, and industrial laboratories. They have been designed to incorporate the best combination of features including block capacity, dual displays, and an external temperature probe that gives life science researchers the confidence and efficiency they need when working with precious samples.
  • Single, dual, and four block capacity to maximize sample processing
  • Dual display allows for easy monitoring of temperature and time
  • USB connectivity enables traceability of data
  • Molded block chamber provides excellent temperature uniformity
  • **Blocks sold separately**
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de bouchon Royaume-Uni
Plage de températures (métrique) Ambient +5° to 150°C
Type Bain/bloc sec
Affichage Digital, dual
À utiliser avec (application) Applications biologiques moléculaires, histologiques, cliniques, environnementales et industrielles
Comprend Block lid
Nbre de blocs 1
Précision de la température ± 0.3°C
Uniformité de la température ±0,2°C
Largeur (impériale) 8.3 in.
Largeur (métrique) 21 cm
Hauteur (impériale) 4.7 in.
Hauteur (métrique) 12 cm
Poids (impériale) 7 lb.
Poids (métrique) 3.2 kg
Tension 230 V