Learn More
Corning™ Élément chauffant pour bain sec numérique LSE™
Code produit. p-7079312 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Nbre de blocs:
1
2
Tension:
230 V
230 V
Type de bouchon:
EU
Royaume-Uni
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15795893
Marque: Corning™ 6876SB
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Couvercle du bloc
Les éléments chauffants pour bain sec numérique Corning™ LSE™ sont disponibles dans des configurations à un, deux et quatre blocs et offrent une large plage de températures pouvant atteindre 150°C, ce qui les rend utiles pour de nombreuses applications biologiques moléculaires, histologiques, cliniques, environnementales et industrielles.
Les éléments chauffants pour bain sec numérique Corning sont disponibles dans des configurations à un, deux et quatre blocs et offrent une large plage de températures pouvant atteindre 150°C, ce qui les rend utiles pour de nombreuses applications biologiques moléculaires, histologiques, cliniques, environnementales et industrielles. Ils ont été conçus pour intégrer la meilleure combinaison de fonctionnalités, notamment la capacité du bloc, les doubles affichages et une sonde de température externe, et qui permet aux chercheurs en sciences de la vie de gagner en confiance et en efficacité lors de la manipulation d’échantillons précieux.
  • Capacité à un, deux et quatre blocs pour optimiser le traitement des échantillons
  • Le double affichage simplifie le contrôle de la température et du temps
  • La connectivité USB permet la traçabilité des données
  • La chambre à bloc moulée offre une excellente uniformité de la température
  • **Accessoires vendus séparément**
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de bouchon EU
Plage de températures (métrique) Température ambiante de +5 à 150°C
Type Bain/bloc sec
Affichage Numérique, double
À utiliser avec (application) Applications biologiques moléculaires, histologiques, cliniques, environnementales et industrielles
Comprend Couvercle du bloc
Nbre de blocs 1
Précision de la température ± 0.3°C
Uniformité de la température ±0,2°C
Largeur (impériale) 8.3 in
Largeur (métrique) 21 cm
Hauteur (impériale) 4.7 in
Hauteur (métrique) 12 cm
Poids (impériale) 7.0 lb
Poids (métrique) 3.2 kg
Tension 230 V