Learn More
Corning™ Mélangeur à vortex à vitesse variable LSE™
Code produit. 10009399 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
Prise EU
Modèle:
6776
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10009399
Marque: Corning™ 6776
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les mélangeurs à vortex à vitesse variable Corning™ LSE™ offrent un mélange rapide et efficace avec une vibration minimale en laboratoire.
  • Vitesse variable pour un mélange doux à vigoureux
  • Contrepoids optimisé pour une vibration minimale
  • Léger et portatif
  • Comprend une tête d’agitation pour tous les microtubes standard et tubes à centrifuger
  • Mélangez une variété de tubes et de plaques avec des têtes d’accessoires en option
  • Modes de mélange tactile et continu
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse de rotation 0 à 3400 tr/min
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Type de bouchon Prise EU
Dimensions (L x l x H) 14 x 16 x 13 cm
Modèle 6776
Comprend Tête de tube standard