Learn More
LSZ-102, MedChemExpress
Code produit. 16474468
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Code produit. 16474468
Marque: Medchem Express HY111486
MedChemExpress LSZ-102 is a potent, orally bioavailable selective estrogen receptor degrader with an IC50 of 0.2 nM.
LSZ-102 is a potent, orally bioavailable selective estrogen receptor degrader with an IC50 of 0.2 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau LSZ-102
CAS 2135600-76-7
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C25H17F3O4S
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (212.56 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(O)/C=C/C1=CC=C(OC2=C(C3=CC=C(F)C=C3C(F)(F)C)SC4=CC(O)=CC=C42)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 470.46
Poids de la formule 470.46
Pourcentage de pureté 98.02%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.