missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lubiprostone, MedChemExpress

Code produit. 16434447
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16434447

Marque: Medchem Express HYB0679

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Lubiprostone(SPI-0211;RU0211) is a gastrointestinal agent used for the treatment of idiopathic chronic constipation.

Lubiprostone(SPI-0211

Spécification

Nom chimique ou matériau Lubiprostone
Forme physique Solid
CAS 136790-76-6
Couleur Blanc
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H32F2O5
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Synonyme RU-0211 SPI-0211
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (256.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(F)(F)CCCC)CC[C@@H]([C@@H](C1)O)[C@H](C1=O)CCCCCCC(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 390.46
Poids de la formule 390.46
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis