Learn More
Huile lubrifiante standard 2 : Ca @ 0,600 ; P @ 0,005 ; S @ 0,050; Zn à 0,080 % en poids dans l'huile lubrifiante, VHG™
Code produit 17903976
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17903976 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17903976 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGLOIL2100
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Huile lubrifiante standard 2 : Ca @ 0,600 ; P @ 0,005 ; S @ 0,050; Zn à 0,080 % en poids dans l'huile lubrifiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphorus/Sulfur/Zinc/Calcium
CAS 7723-14-0, 7704-34-9, 7440-66-6, 7440-70-2
Méthodes XRF
Noms d’analytes ou de composants Phosphorus/Sulfur/Zinc/Calcium
Conditions d’expédition Température ambiante
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Huile minérale à 20 cSt
Quantité 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Phosphorus 0.0051%/Sulfur 0.0502%/Zinc 0.0804%/Calcium 0.6%