Learn More
Chlorhydrate de lucanthone, LoGiCal
Code produit 30457630
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30457630 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30457630 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR1641.00
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Lucanthone Hydrochloride
CAS 548-57-2
Noms d’analytes ou de composants Lucanthone Hydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C20 H24 N2 O S . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 9H-Thioxanthen-9-one, 1-[[2-(diethylamino)ethyl]amino]-4-methyl-, monohydrochloride (9CI), Thioxanthen-9-one, 1-[[2-(diethylamino)ethyl]amino]-4-methyl-, monohydrochloride (6CI,8CI), 1-[(2-Diethylaminoethyl)amino]-4-methylthioxanthen-9-one hydrochloride, 3735 R. P., 79T61, BW 57-233, Lucanthone hydrochloride, Lucanthone monohydrochloride, Miracil D, Miracol, Ms. 752, NSC 14574, Nilodin, RP 3735, Scapuren, Tixantone, 9H-Thioxanthen-9-one, 1-[[2-(diethylamino)ethyl]amino]-4-methyl-, hydrochloride (1:1), Lucanthone Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C20H24N2OS.ClH/c1-4-22(5-2)13-12-21-16-11-10-14(3)20-18(16)19(23)15-8-6-7-9-17(15)24-20;/h6-11,21H,4-5,12-13H2,1-3H3;1H
Type de solution Neat
SMILES Cl.CCN(CC)CCNc1ccc(C)c2Sc3ccccc3C(=O)c12
Nom IUPAC 1-[2-(diéthylamino)éthylamino]-4-méthylthioxanthén-9-one;chlorhydrate
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 376.94
Quantité 10 mg
Poids de la formule 376.1376 g/mol