Learn More
Fisherbrand™ Thermomètres Ludwig Schneider™ Blue-Spirit Ever-Safe, 20 cm (8 po)
Click to view available options
Immersion Length:
Total
Conditionnement:
1 pièce
Description
Thermomètre (sans mercure)
• Thermomètre Ever-Safe™
• Thermomètre Ever-Safe™
Spécification
Spécification
| Type d’immersion | Immersion totale |
| Longueur (impériale) globale | 8 in. |
| Longueur (métrique) globale | 203 mm |
| Température max. (métrique) | 150°C |
| Température min. (métrique) | -10°C |
| Plage de températures (métrique) | -10°C à +150°C |
| Subdivision | 1°C |
| Immersion Length | Total |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.