Learn More
Lufenuron 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30324996
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30324996 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30324996 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA14650000AL100
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Lufenuron
CAS 103055-07-8
Noms d’analytes ou de composants Lufenuron
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C17 H8 Cl2 F8 N2 O3
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Lufenuron anhydrous, 1-[2,5-Dichloro-4-[(2RS)-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy]phenyl]-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea
Formule InChI InChI=1S/C17H8Cl2F8N2O3/c18-6-5-11(32-17(26,27)14(22)16(23,24)25)7(19)4-10(6)28-15(31)29-13(30)12-8(20)2-1-3-9(12)21/h1-5,14H,(H2,28,29,30,31)
SMILES FC(C(F)(F)F)C(F)(F)Oc1cc(Cl)c(NC(=O)NC(=O)c2c(F)cccc2F)cc1Cl
Nom IUPAC N-[[2,5-dichloro-4-(1,1,2,3,3,3-héfluoropropoxy)phényl]carbamoyl]-2,6-difluorobenzamide
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 511.15
Quantité 1 mL
Poids de la formule 509,9784 g/mol