Description
Honeywell Fluka™ offre une gamme étendue de matériaux de référence organiques et de matériaux de référence certifiés inorganiques de haute qualité.
- Produit conformément à la norme ISO 9001
- Convient à un large éventail d’industries et d’applications
- Certificat d’analyse détaillé inclus dans chaque expédition
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Lufenuron |
| CAS | 103055-07-8 |
| % max. CAS | ≤ 100% |
| Beilstein | 8398291 |
| Point de fusion | 172°C |
| Synonyme | 1-[2,5-Dichloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)phenyl]-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea |
| Poids moléculaire (g/mol) | 511.11 g/mol |
| Quantité | 100 mg |