Learn More
Lufenuron, Mikromol™
Code produit 17973176
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17973176 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17973176 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3415.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Lufenuron
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Lufenuron
CAS 103055-07-8
Noms d’analytes ou de composants Lufenuron
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C17 H8 Cl2 F8 N2 O3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Lufenuron anhydrous, 1-[2,5-Dichloro-4-[(2RS)-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy]phenyl]-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea
Formule InChI InChI=1S/C17H8Cl2F8N2O3/c18-6-5-11(32-17(26,27)14(22)16(23,24)25)7(19)4-10(6)28-15(31)29-13(30)12-8(20)2-1-3-9(12)21/h1-5,14H,(H2,28,29,30,31)
SMILES FC(C(F)(F)F)C(F)(F)Oc1cc(Cl)c(NC(=O)NC(=O)c2c(F)cccc2F)cc1Cl
Nom IUPAC N-[[2,5-dichloro-4-(1,1,2,3,3,3-héfluoropropoxy)phényl]carbamoyl]-2,6-difluorobenzamide
Poids moléculaire (g/mol) 511.15
Quantité 250 mg
Poids de la formule 509,9784 g/mol