Learn More
Réactof Luff-Schoorl, Honeywell Fluka™
Code produit 15624170 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 l
5 l
Conditionnement:
1L
5L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15624170 1 l 1L
15634170 5 l 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15624170 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 344001L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Volumétrique, 25 g/l
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l'ensemble du flux de travail de titration et incluent :
  • Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
  • Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
  • Réactifs pour la complexométrie :
    • Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
    • Agents de masquage
  • Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Luff-Schoorl Reagent
CAS 497-19-8, 7732-18-5, 7758-98-7
Numéro UN UN3082
Quantité 1 l