Learn More
Luliconazole, MedChemExpress
Code produit. 16436436
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
200 mg
Code produit. 16436436
Marque: Medchem Express HY14283
MedChemExpress Luliconazole (NND 502) is a topical antifungal imidazole antibiotic with broad-spectrum and potent antifungal activity. Luliconazole can be used for the research of skin infection, including dermatophytosis, tinea corporis, tinea pedis et al.
Luliconazole (NND 502) is a topical antifungal imidazole antibiotic with broad-spectrum and potent antifungal activity. Luliconazole can be used for the research of skin infection, including dermatophytosis, tinea corporis, tinea pedis et al.
Spécification
Nom chimique ou matériau Luliconazole
Forme physique Solid
CAS 187164-19-8
Couleur Jaune
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H9Cl2N3S2
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme NND 502
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (141.13 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC(Cl)=CC=C1[C@@H]2CS/C(S2)=C(C#N)\N3C=CN=C3
Poids moléculaire (g/mol) 354.28
Poids de la formule 354.28
Pourcentage de pureté 98.78%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.