Learn More
Euro Protection™ Ceinture lombaire avec sangles réglables
Code produit 12013596
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
116 à 141 cm
80 à 95 cm
95 à 118 cm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
12013596 80 à 95 cm 1 pièce
12023596 95 à 118 cm 1 pièce
12033596 116 à 141 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12013596 Fournisseur Euro Protection™ Code fournisseur 78101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.40€
    16.74€ / 1 pièces
    Économisez 23.66€
    58% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 13-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La ceinture lombaire Euro Protection™ avec sangles réglables utilise une pression variable et bandoulières élastiques réglables pour fournir un soutien lombaire.
  • Système de pression et de fixation variable
  • Bandoulières réglables
  • À porter au-dessus d’un autre vêtement
Spécification
Type de produit Ceinture de soutien lombaire
Longueur (métrique) 80 à 95 cm
Comprend Bandoulières