Learn More
Euro Protection™ Ceinture lombaire avec bretelles
Code produit 12083596
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Bandoulières
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
12083596 Bandoulières 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12083596 Fournisseur Euro Protection™ Code fournisseur 78120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.96€
    31.25€ / 1 pièces
    Économisez 46.71€
    59% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
La ceinture lombaire avec bretelles Euro Protection™ utilise des bretelles à pression variable et élastiques pour fournir un soutien lombaire.
  • Système de pression et de fixation variable
  • Bandoulières
  • À porter au-dessus d’un autre vêtement
Spécification
Type de produit Ceinture de soutien lombaire
Longueur (métrique) 82 cm
Comprend Bandoulières